accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH3COClHCl

CAS RN 60853-81-8

IUPAC Nombre: 2-(dimethylamino)acetyl chloride hydrochloride
Sinónimos: 2-(dimethylamino)acetyl chloride hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 158.02
Fórmula molecular: C4H9Cl2NO
InChi Key: MVAXDKDOPWPFML-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.CN(C)CC(Cl)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados