Learn More
Clorhidrato de cloruro de dimetilaminoacetilo, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15490847 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15490847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18475.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60853-81-8 | C4H9Cl2NO | 158.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de dimetilaminoacetilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la humedad. Almacenar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride
CAS 60853-81-8
Fórmula molecular C4H9Cl2NO
Número MDL MFCD02094025
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 3980151
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2-dimethylamino acetyl chloride hydrochloride, dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride, n,n-dimethylglycinyl chloride hydrochloride, acmc-1b50m, dimethylaminoacetyl chloride-hcl, dimethylamino-acetyl chloride hcl, dimethylaminoacetylchloride hydrochloride, n,n-dimethylglycyl chloride hydrochloride, dimethylamino-acetyl chloride hydrochloride, 2-dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride
Clave InChI MVAXDKDOPWPFML-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CN(C)CC(Cl)=O
Nombre IUPAC cloruro de 2-(dimetilamino)acetil; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 158.02
PubChem CID 13994991
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.03
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico