CAS RN 60851-34-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurán, TRC
CAS: 60851-34-5 Fórmula molecular: C12 H2 Cl6 O Peso molecular (g/mol): 374.86 Sinónimo: Dibenzofuran, 2,3,4,6,7,8-hexachloro-,2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran,2,3,4,6,7,8-HxCDF,234678-HxCDF,F 130,PCDF 130,2,3,4,6,7,8-HexaCDF,234678-HexaCDF,234678-HxCDF,234678-Hexachlorodibenzofuran Nombre IUPAC: 2,3,4,6,7,8-hexaclorodibenzofurano SMILES: Clc1cc2c(oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)cc23)c(Cl)c1Cl