Learn More
2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurán, TRC
Código de producto. 30397321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397321 50 mg
30396828 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH26510550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60851-34-5
Fórmula molecular C12 H2 Cl6 O
Peso molecular (g/mol) 374.86
Sinónimo Dibenzofuran, 2,3,4,6,7,8-hexachloro-, 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran, 2,3,4,6,7,8-HxCDF, 234678-HxCDF, F 130, PCDF 130, 2,3,4,6,7,8-HexaCDF, 234678-HexaCDF, 234678-HxCDF, 234678-Hexachlorodibenzofuran
Nombre IUPAC 2,3,4,6,7,8-hexaclorodibenzofurano
SMILES Clc1cc2c(oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)cc23)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-5-1-3-4-2-6(14)8(16)10(18)12(4)19-11(3)9(17)7(5)15/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.8237