accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHBrBrBrBrBr

CAS RN 608-71-9

IUPAC Nombre: pentabromophenol
Sinónimos: pentabromophenol C6hbr5O
Peso molecular (g/mol): 488.59
Fórmula molecular: C6HBr5O
InChi Key: SVHOVVJFOWGYJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C1Br
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados