Learn More
2,3,4,5,6-pentabromofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentabromophenol |
| CAS | 608-71-9 |
| Fórmula molecular | C6 H Br5 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Phenol','2,3,4,5,6-pentabromo-, Phenol','pentabromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentabromophenol, Bromophenasic acid, Flammex 5BP, NSC 5717, Pentabromophenol, Perbromophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6HBr5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H |
| SMILES | Oc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5,6-pentabromofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 488.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 483.5944 |