accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3HNOHOHOHH2OH2OOHSOOHO

CAS RN 6078-56-4

IUPAC Nombre: 4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}benzene-1,2-diol sulfuric acid dihydrate
Sinónimos: isoproterenol sulfuric acid dihydrate
Peso molecular (g/mol): 345.36
Fórmula molecular: C11H23NO9S
InChi Key: RSEMROAWIFPMIB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: O.O.OS(O)(=O)=O.CC(C)NCC(O)C1=CC(O)=C(O)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados