Learn More
Sulfato de isoprenalina dihidrato, LoGiCal
Código de producto. 30463051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463051 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463051 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1659.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoprenaline Sulfate Dihydrate
CAS 6078-56-4
Nombres de analitos o componentes Isoprenaline Sulfate Dihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C11 H17 N O3 . 2 H2 O . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, sulfate, hydrate, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, sulfate (2:1) (salt), dihydrate (9CI), Isoprenaline sulfate dihydrate, Isoproterenol sulfate dihydrate, dl-Isoproterenol sulfate dihydrate, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, (+/-)-, sulfate (2:1) (salt), dihydrate, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-alpha-[(isopropylamino)methyl]-, sulfate (2:1) (salt), dihydrate, (+/-)-
Fórmula InChI InChI=1S/2C11H17NO3.H2O4S.2H2O/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;1-5(2,3)4;;/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2
Tipo de solución Neat
SMILES O.O.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1.CC(C)NCC(O)c2ccc(O)c(O)c2.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(propan-2-ilamino)etil]benceno-1,2-diol;ácido sulfúrico;dihidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 556.62
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.2302 g/mol