accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONON

CAS RN 607-32-9

IUPAC Nombre: 5-nitroisoquinoline
Sinónimos: 5-nitro isoquinoline
Peso molecular (g/mol): 174.16
Fórmula molecular: C9H6N2O2
InChi Key: PYGMPFQCCWBTJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=C2C=CN=CC2=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)