Learn More
5-Nitroisoquinolina, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11498186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498186 5 g 5 g
11408196 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15311.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-32-9
Fórmula molecular C9H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.159
Número MDL MFCD00006905
Clave InChI PYGMPFQCCWBTJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoquinoline, 5-nitro, 5-nitro-isoquinoline, 5-nitro isoquinoline, 5-nitroisochinolin, pubchem6272, maybridge1_001820, acmc-1av1q, 5-nitroisoquinoline, pygmpfqccwbtjq-uhfffaoysa
PubChem CID 69085
Nombre IUPAC 5-Nitroisoquinolina
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitroisoquinoline
Punto de fusión 106°C to 110°C
Cantidad 5 g
Beilstein 134858
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza ≥98%