Learn More
5-nitroisoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitroisoquinoline |
| CAS | 607-32-9 |
| Fórmula molecular | C9 H6 N2 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6N2O2/c12-11(13)9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9/h1-6H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc2cnccc12 |
| Nombre IUPAC | 5-Nitroisoquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 174.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0429 |