CAS RN 60670-33-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metil Miristato-d3, TRC
CAS: 60670-33-9 Fórmula molecular: C15H27D3O2 Peso molecular (g/mol): 245.42 Sinónimo: Myristic Acid Methyl Ester-d3,Emery 2214-d3,Metholeneat 2495-d3,Methyl Myristate-d3,Methyl n-Tetradecanoate-d3,Methyl Tetradecanoate-d3,NSC 5029-d3,Pastel M 14-d3,Pastell M 14-d3,Uniphat A50-d3 Nombre IUPAC: Trideuteriometil tetradecanoato SMILES: O=C(OC([2H])([2H])[2H])CCCCCCCCCCCCC