Learn More
Metil Miristato-d3, TRC
Código de producto. 30472872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472872 25 mg 25 miligramos
30465299 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30472872 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22760225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60670-33-9
Fórmula molecular C15H27D3O2
Peso molecular (g/mol) 245.42
Sinónimo Myristic Acid Methyl Ester-d3, Emery 2214-d3, Metholeneat 2495-d3, Methyl Myristate-d3, Methyl n-Tetradecanoate-d3, Methyl Tetradecanoate-d3, NSC 5029-d3, Pastel M 14-d3, Pastell M 14-d3, Uniphat A50-d3
Nombre IUPAC Trideuteriometil tetradecanoato
SMILES O=C(OC([2H])([2H])[2H])CCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Myristate-d3
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3/i2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.2434