CAS RN 60612-23-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-(2-Clorobencil)-2-(2-tienil)etilamina Clorhidrato, TRC
CAS: 60612-23-9 Fórmula molecular: C13 H14 Cl N S . Cl H Peso molecular (g/mol): 288.24 Sinónimo: N-(2-Chlorobenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanamine Hydrochloride,Ticlopidine Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride Nombre IUPAC: N-[(2-clorofenil)metil]-2-tiofeno-2-iletanamina; Cloruro SMILES: Cl.Clc1ccccc1CNCCc2cccs2
2
Clorhidrato de N-(2-clorobencil)-2-(tiofen-2-il)etanamina, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.