Learn More
Clorhidrato de N-(2-clorobencil)-2-(tiofen-2-il)etanamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-(2-clorobencil)-2-(tiofen-2-il)etanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Chlorobenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 60612-23-9 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(2-Chlorobenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H14 Cl N S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ticlopidine Hydrochloride Imp. I (EP), Ticlopidine Imp. I (EP), N-(2-Chlorobenzyl)-2-(thiophen-2-yl)ethanamine Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Impurity I as Hydrochloride, Ticlopidine Impurity I as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14ClNS.ClH/c14-13-6-2-1-4-11(13)10-15-8-7-12-5-3-9-16-12;/h1-6,9,15H,7-8,10H2;1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccccc1CNCCc2cccs2 |
| Nombre IUPAC | N-[(2-clorofenil)metil]-2-tiofen-2-iletanamina;clorhidrato |
| Mostrar más |