accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOO

CAS RN 606-28-0

IUPAC Nombre: methyl 2-benzoylbenzoate
Sinónimos: methyl 2-benzoylbenzoate
Peso molecular (g/mol): 240.26
Fórmula molecular: C15H12O3
InChi Key: NQSMEZJWJJVYOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados