Learn More
Éster metílico del ácido 2-benzoilbenzoico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30322399 250 mg
1 options
Código de producto. 30322399 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC10544100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzoylbenzoic acid methyl ester
CAS 606-28-0
Nombres de analitos o componentes 2-Benzoylbenzoic acid methyl ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H12 O3
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Benzoic acid, o-benzoyl-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Benzoylbenzoic acid methyl ester, Daitocure OB, Genocure MBB, Initiator 1056, Methyl 2-benzoylbenzoate, Methyl o-benzoylbenzoate, NSC 3797, OBM 100, OMBB, Omnirad OMBB, Runtecure 1056, SB-PI 711, Speedcure MBB, o-(Methoxycarbonyl)benzophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O3/c1-18-15(17)13-10-6-5-9-12(13)14(16)11-7-3-2-4-8-11/h2-10H,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-benzoilbenzoato de metilo
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 240.25
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0786 g/mol