CAS RN 6053-02-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,4-Dihidroxi Estireno (estabilizado con BHT 1 % en función de la vida y el año), TRC
CAS: 6053-02-7 Fórmula molecular: C8 H8 O2 Peso molecular (g/mol): 136.15 Sinónimo: 4-Ethenyl-1,2-benzenediol,3,4-Styrenediol,4-Vinylcatechol,4-Vinylpyrocatechol,Vinylcatechol; Nombre IUPAC: 4-etilbenceno-1,2-diol SMILES: Oc1ccc(C=C)cc1O