Learn More
3,4-Dihidroxi Estireno (estabilizado con BHT 1 % en función de la vida y el año), TRC
Código de producto. 30135906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135906 25 mg 25 miligramos
30133530 5 mg 5 miligramos
30011121 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45480525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6053-02-7
Fórmula molecular C8 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Sinónimo 4-Ethenyl-1,2-benzenediol, 3,4-Styrenediol, 4-Vinylcatechol, 4-Vinylpyrocatechol, Vinylcatechol;
Nombre IUPAC 4-etilbenceno-1,2-diol
SMILES Oc1ccc(C=C)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxy Styrene
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h2-5,9-10H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524