CAS RN 605-93-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Metil-1,4-naftoquinona, TRC
CAS: 605-93-6 Fórmula molecular: C11 H8 O2 Peso molecular (g/mol): 172.18 Nombre IUPAC: 6-metilnaftaleno-1,4-dión SMILES: Cc1ccc2C(=O)C=CC(=O)c2c1