Learn More
6-Metil-1,4-naftoquinona, TRC
Código de producto. 30474579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474579 100 mg 100 miligramos
30467694 1 g 1 g
30471170 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM323160100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-93-6
Fórmula molecular C11 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 172.18
Nombre IUPAC 6-metilnaftaleno-1,4-dión
SMILES Cc1ccc2C(=O)C=CC(=O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-1,4-naphthoquinone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8O2/c1-7-2-3-8-9(6-7)11(13)5-4-10(8)12/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0524
Porcentaje de pureza >95%