accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2OH2OH2OH2OOHSOHOOO(S)ON(S)(R)(R)(S)NO(S)ON(S)(R)(R)(S)N

CAS RN 60491-10-3

IUPAC Nombre: bis((11S,18S,20R,21R,22S)-12-oxa-8,17-diazaheptacyclo[15.5.2.0¹,¹⁸.0²,⁷.0⁸,²².0¹¹,²¹.0¹⁵,²⁰]tetracosa-2,4,6,14-tetraen-9-one) sulfuric acid pentahydrate
Sinónimos: bis((11S,18S,20R,21R,22S)-12-oxa-8,17-diazaheptacyclo[15.5.2.0¹,¹⁸.0²,⁷.0⁸,²².0¹¹,²¹.0¹⁵,²⁰]tetracosa-2,4,6,14-tetraen-9-one) sulfuric acid pentahydrate
Peso molecular (g/mol): 856.99
Fórmula molecular: C42H56N4O13S
InChi Key: FDQUTDUZMOOVST-YSVQHLMNSA-N
SMILES: O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.O=C1C[C@@H]2OCC=C3CN4CCC56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2[C@@H]5N1C1=CC=CC=C61.O=C1C[C@@H]2OCC=C3CN4CCC56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2[C@@H]5N1C1=CC=CC=C61
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados