Learn More
Sulfato de Estricnina Hidrato, TRC
Código de producto. 30135248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135248 2.5 g 2.50 g
30004488 500 mg 500 miligramos
30012411 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6872382.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60491-10-3
Fórmula molecular C42H44N4O4 • H2SO4 • 5H2O
Peso molecular (g/mol) 766.9
Sinónimo Strychnidin-10-one, sulfate, hydrate, Strychnidin-10-one, sulfate, pentahydrate, Strychnine sulfate pentahydrate, Strychnine, sulfate, pentahydrate
Nombre IUPAC (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinolina-14-one; ácido sulfúrico; Pentahidrato
SMILES C1CN2CC3=CCO[C@H]4CC(=O)N5[C@H]6[C@H]4[C@H]3C[C@H]2[C@@]61C7=CC=CC=C75.C1CN2CC3=CCO[C@H]4CC(=O)N5[C@H]6[C@H]4[C@H]3C[C@H]2[C@@]61C7=CC=CC=C75.O.O.O.O.O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strychnine Sulfate Hydrate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C21H22N2O2.H2O4S.5H2O/c2*24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;1-5(2,3)4;;;;;/h2*1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;(H2,1,2,3,4);5*1H2/t2*13-,16-,17-,19-,20-,21+;;;;;;/m00....../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 856.3565