CAS RN 603952-64-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Tazaroténico Sulfóxido, TRC
CAS: 603952-64-3 Fórmula molecular: C19 H17 N O3 S Peso molecular (g/mol): 339.41 Sinónimo: 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1-oxido-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic Acid,6-[(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1-oxido-2H-1-benzothiopyran-' '¡6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic Acid; Nombre IUPAC: 6-[2-(4,4-dimetil-1-oxo-2,3-dihidrotiocromeno-6-il)etinilo]piridina-3-carboxílico ácido SMILES: CC1(C)CCS(=O)c2ccc(cc12)C#Cc3ccc(cn3)C(=O)O