Learn More
Ácido Tazaroténico Sulfóxido, TRC
Código de producto. 30132386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132386 100 mg 100 miligramos
30011582 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT010070100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603952-64-3
Fórmula molecular C19 H17 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 339.41
Sinónimo 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1-oxido-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic Acid, 6-[(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1-oxido-2H-1-benzothiopyran-' '¡6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic Acid;
Nombre IUPAC 6-[2-(4,4-dimetil-1-oxo-2,3-dihidrotiocromeno-6-il)etinilo]piridina-3-carboxílico ácido
SMILES CC1(C)CCS(=O)c2ccc(cc12)C#Cc3ccc(cn3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tazarotenic Acid Sulfoxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17NO3S/c1-19(2)9-10-24(23)17-8-4-13(11-16(17)19)3-6-15-7-5-14(12-20-15)18(21)22/h4-5,7-8,11-12H,9-10H2,1-2H3,(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.0929