CAS RN 60348-60-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2,2',4,4',5-Éter pentabromodifenilo (>80%) (contiene ~10% de éter hexabromomofenilo), TRC
CAS: 60348-60-9 Fórmula molecular: C12 H5 Br5 O Peso molecular (g/mol): 564.69 Sinónimo: Benzene, 1,2,4-tribromo-5-(2,4-dibromophenoxy)-,1,2,4-Tribromo-5-(2,4-dibromophenoxy)benzene,2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether,2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl oxide,BDE 99,PBDE 99,Tardex 50,Tardex 50L Nombre IUPAC: 1,2,4-tribromo-5-(2,4-dibromofenoxi)benceno SMILES: Brc1ccc(Oc2cc(Br)c(Br)cc2Br)c(Br)c1
2
PBDE 99 50 μg/ml en nonano, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.