Learn More
2,2',4,4',5-Éter pentabromodifenilo (>80%) (contiene ~10% de éter hexabromomofenilo), TRC
Código de producto. 30135887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135887 50 mg 50 miligramos
30132703 5 mg 5 miligramos
17963805 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135887 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP23776550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60348-60-9
Fórmula molecular C12 H5 Br5 O
Peso molecular (g/mol) 564.69
Sinónimo Benzene, 1,2,4-tribromo-5-(2,4-dibromophenoxy)-, 1,2,4-Tribromo-5-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether, 2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl oxide, BDE 99, PBDE 99, Tardex 50, Tardex 50L
Nombre IUPAC 1,2,4-tribromo-5-(2,4-dibromofenoxi)benceno
SMILES Brc1ccc(Oc2cc(Br)c(Br)cc2Br)c(Br)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 99 (2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl Ether)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H5Br5O/c13-6-1-2-11(9(16)3-6)18-12-5-8(15)7(14)4-10(12)17/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 559.6257