CAS RN 6027-13-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Homocisteína, TRC
CAS: 6027-13-0 Fórmula molecular: C4 H9 N O2 S Peso molecular (g/mol): 135.1848 Sinónimo: L-Homocysteine,Butyric acid, 2-amino-4-mercapto-, L- (8CI),(S)-2-Amino-4-mercaptobutanoic acid,(S)-Homocysteine,2-Amino-4-mercapto-L-butyric acid,2-Amino-4-mercaptobutyric acid,Butanoic acid, 2-amino-4-mercapto-, (S)-,Homocysteine,NSC 43117 Nombre IUPAC: (2S)-2-amino-4-ácido sulfanilbutanoico SMILES: N[C@@H](CCS)C(=O)O