Learn More
L-Homocisteína, TRC
Código de producto. 30136886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136886 500 mg 500 miligramos
30136641 50 mg 50 miligramos
30004725 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136886 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH591950500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6027-13-0
Fórmula molecular C4 H9 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 135.1848
Sinónimo L-Homocysteine, Butyric acid, 2-amino-4-mercapto-, L- (8CI), (S)-2-Amino-4-mercaptobutanoic acid, (S)-Homocysteine, 2-Amino-4-mercapto-L-butyric acid, 2-Amino-4-mercaptobutyric acid, Butanoic acid, 2-amino-4-mercapto-, (S)-, Homocysteine, NSC 43117
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-ácido sulfanilbutanoico
SMILES N[C@@H](CCS)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homocysteine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0354
Porcentaje de pureza >95%