accessibility menu, dialog, popup

UserName

(S)NHP

CAS RN 60261-46-3

IUPAC Nombre: 2-[(diphenylphosphanyl)methyl]pyrrolidine
Sinónimos: 2-[(diphenylphosphanyl)methyl]pyrrolidine
Peso molecular (g/mol): 269.33
Fórmula molecular: C17H20NP
InChi Key: IWRBGJKCDORZHK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: C(C1CCCN1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados