Learn More
(S)-2-((Difenilfosfino)metil)pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11956651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11956651 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
1 options
Código de producto. 11956651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434102500
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine
CAS 60261-46-3
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a tostado
Densidad 1.0400g/mL
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C17H20NP
Número MDL MFCD16621443
Cantidad 250 mg
Gravedad específica 1.04
Sinónimo s-2-diphenylphosphino methyl pyrrolidine, 2s-2-diphenylphosphanyl methyl pyrrolidine, pyrrolidine, 2-diphenylphosphino methyl-, 2s, aminophosphane
Clave InChI IWRBGJKCDORZHK-GGYSOQFKNA-N
SMILES C([C@@H]1CCCN1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (2S)-2-[(diphenylphosphanyl)methyl]pyrrolidine
Peso molecular (g/mol) 269.33
PubChem CID 11272693
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.32
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación