accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClNNNOO

CAS RN 60207-31-0

IUPAC Nombre: 1-{[2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazole
Sinónimos: azaconazole azaconazolum madurox 阿扎康唑 azaconazol azoconozole
Peso molecular (g/mol): 300.14
Fórmula molecular: C12H11Cl2N3O2
InChi Key: AKNQMEBLVAMSNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(C(Cl)=C1)C1(CN2C=NC=N2)OCCO1
Concentración 
  • (1)
Industry Type 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados