Learn More
Azaconazol 10 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Código de producto. Cantidad
30325752 10 mL
1 options
Código de producto. 30325752 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREL10339000AL
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azaconazole
CAS 60207-31-0
Nombres de analitos o componentes Azaconazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H11 Cl2 N3 O2
Concentración 10 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, Azaconazole, Azoconazole, Madurox, R 28644, Rodewod
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11Cl2N3O2/c13-9-1-2-10(11(14)5-9)12(18-3-4-19-12)6-17-8-15-7-16-17/h1-2,5,7-8H,3-4,6H2
Tipo de solución Single Solution
SMILES Clc1ccc(c(Cl)c1)C2(Cn3cncn3)OCCO2
Nombre IUPAC 1-[[2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1,2,4-triazol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 300.14
Cantidad 10 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0228 g/mol