accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOHHN

CAS RN 602-85-7

IUPAC Nombre: {6-methyl-6,11-diazatetracyclo[7.6.1.0²,⁷.0¹²,¹⁶]hexadeca-1(16),2,9,12,14-pentaen-4-yl}methanol
Sinónimos: lysergol
Peso molecular (g/mol): 254.33
Fórmula molecular: C16H18N2O
InChi Key: BIXJFIJYBLJTMK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CN1CC(CO)C=C2C1CC1=CNC3=CC=CC2=C13
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados