Learn More
Lysergol, TRC
Código de producto. 30138195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138195 500 mg 500 miligramos
30135448 2.5 g 2.50 g
30003712 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL488030500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 602-85-7
Fórmula molecular C16 H18 N2 O
Peso molecular (g/mol) 254.33
Sinónimo (8β)-9,10-Didehydro-6-methylergoline-8-methanol, Ergoline-8β-methanol, 9,10-didehydro-6-methyl- (8CI), Lysergol (6CI,7CI), Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv., (8β)-9,10-Didehydro-6-methylergoline-8-methanol, NSC 196867
Nombre IUPAC [(6aR,9R)-7-metil-6,6a,8,9-tetrahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-il]metanol
SMILES CN1C[C@H](CO)C=C2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lysergol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2O/c1-18-8-10(9-19)5-13-12-3-2-4-14-16(12)11(7-17-14)6-15(13)18/h2-5,7,10,15,17,19H,6,8-9H2,1H3/t10-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1419