Learn More
Lisergol, Mikromol™
Descripción
Lisergol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lysergol |
| CAS | 602-85-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Lysergol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H18 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (8beta)-9,10-Didehydro-6-methylergoline-8-methanol, Ergoline-8beta-methanol, 9,10-didehydro-6-methyl- (8CI), Lysergol (6CI,7CI), Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv., NSC 196867 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O/c1-18-8-10(9-19)5-13-12-3-2-4-14-16(12)11(7-17-14)6-15(13)18/h2-5,7,10,15,17,19H,6,8-9H2,1H3/t10-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CN1C[C@H](CO)C=C2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34 |
| Nombre IUPAC | [(6aR,9R)-7-metil-6,6a,8,9-tetrahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolin-9-il]metanol |
| Mostrar más |