accessibility menu, dialog, popup

UserName

(R)(R)OOOHOHHOOH(R)(R)OOOHOHOHHON(S)NCH3H2OH2O

CAS RN 6019-06-3

IUPAC Nombre: N-{3-[(2Z)-5-chloro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-ylidene]-4-oxocyclohexa-1,5-dien-1-yl}-2-methylpropanamide
Sinónimos: N-{3-[(2Z)-5-chloro-3H-1,3-benzoxazol-2-ylidene]-4-oxocyclohexa-1,5-dien-1-yl}-2-methylpropanamide
Peso molecular (g/mol): 330.77
Fórmula molecular: C17H15ClN2O3
InChi Key: YGMGVHYZWYRTJJ-ATVHPVEESA-N
SMILES: CC(C)C(=O)NC1=C\C(=C2/NC3=CC(Cl)=CC=C3O2)C(=O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados