Learn More
S-(-)-Ditartrato de nicotina dihidratado, TRC
Código de producto. 18072450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18072450 1 g 1 g
17959859 10 g 10 g
18012050 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18072450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4175001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6019-06-3
Fórmula molecular C10 H14 N2 . 2 C4 H6 O6 . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 498.44
Sinónimo Nicotine ditartrate dihydrate, 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridine bis[(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate] dihydrate
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico; 3-[(2S)-1-metilpirrolidina-2-il]piridina; dihidrato
SMILES O.O.CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotine ditartrate dihydrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2.2C4H6O6.2H2O/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H2/t10-;2*1-,2-;;/m011../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.1697