CAS RN 6013-57-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hidrobromuro de arecaidina, TRC
CAS: 6013-57-6 Fórmula molecular: C7 H11 N O2 . Br H Peso molecular (g/mol): 222.08 Nombre IUPAC: 1-metil-3,6-dihidro-2H-piridina-5-ácido carboxílico; Hidrobromuro SMILES: Br.CN1CCC=C(C1)C(=O)O