Learn More
Hidrobromuro de arecaidina, TRC
Código de producto. 30133692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133692 100 mg 100 miligramos
30011729 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133692 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA767000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6013-57-6
Fórmula molecular C7 H11 N O2 . Br H
Peso molecular (g/mol) 222.08
Nombre IUPAC 1-metil-3,6-dihidro-2H-piridina-5-ácido carboxílico; Hidrobromuro
SMILES Br.CN1CCC=C(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arecaidine hydrobromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO2.BrH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h3H,2,4-5H2,1H3,(H,9,10);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0051
Porcentaje de pureza >95%