accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClSClClCl

CAS RN 6012-97-1

IUPAC Nombre: tetrachlorothiophene
Sinónimos: tetrachlorothiophene
Peso molecular (g/mol): 221.9
Fórmula molecular: C4Cl4S
InChi Key: WZXXZHONLFRKGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)S1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados