Learn More
Tetraclorotiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,5-Tetrachlorothiophene |
| CAS | 6012-97-1 |
| Fórmula molecular | C4 Cl4 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Thiophene','2,3,4,5-tetrachloro- (ACI), 2,3,4,5-Tetrachlorothiophene (ACI), Thiophene','tetrachloro- (6CI','7CI','8CI','9CI), IF, NSC 44615, NSC 61442, Penphene, Perchlorothiophene, Tetrachlorothiophene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4Cl4S/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7 |
| SMILES | Clc1sc(Cl)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetraclorotiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 221.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.8475 |