CAS RN 601-53-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5Beta-Cholestan-3-1, TRC
CAS: 601-53-6 Fórmula molecular: C27H46O Peso molecular (g/mol): 386.65 Sinónimo: (5beta,17beta)-17-Octylandrostan-3-one,3-Coprostanone,5beta-Cholestanone,5beta-Coprostan-3-one,Coprostanone,NSC 119031,beta-Cholestanone Nombre IUPAC: (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one SMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C