Learn More
5Beta-Cholestan-3-1, TRC
Código de producto. 30368615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368615 250 mg -
30367030 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC431730250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 601-53-6
Fórmula molecular C27H46O
Peso molecular (g/mol) 386.65
Sinónimo (5beta,17beta)-17-Octylandrostan-3-one, 3-Coprostanone, 5beta-Cholestanone, 5beta-Coprostan-3-one, Coprostanone, NSC 119031, beta-Cholestanone
Nombre IUPAC (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5beta-Cholestan-3-one
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-20,22-25H,6-17H2,1-5H3/t19-,20-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1