accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaCH3OHNSOOOOHHOCH3CH3

CAS RN 6009-98-9

IUPAC Nombre: sodium 2-(4-{4,7-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl}pentanamido)ethane-1-sulfonate
Sinónimos: sodium 2-(4-{4,7-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl}pentanamido)ethanesulfonate
Peso molecular (g/mol): 521.69
Fórmula molecular: C26H44NNaO6S
InChi Key: IYPNVUSIMGAJFC-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Na+].CC(CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)C1CCC2C3C(O)CC4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados