Learn More
Ácido taurochenodesoxicólico Sal sódica, TRC
Código de producto. 30137338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137338 500 mg 500 miligramos
30133503 1 g 1 g
17923855 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137338 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT008130500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6009-98-9
Fórmula molecular C26 H44 N O6 S . Na
Peso molecular (g/mol) 521.69
Sinónimo Ethanesulfonic acid, 2-[[(3α,5β,7α)-3,7-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-, sodium salt (1:1), Ethanesulfonic acid, 2-[[(3α,5β,7α)-3,7-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-, monosodium salt (9CI), Taurine, N-(3α,7α-dihydroxy-5β-cholan-24-oyl)-, monosodium salt (8CI), Taurochenodeoxycholic acid sodium salt (6CI), NSC 681055, Sodium taurochenodeoxycholate, Sodium taurochenodesoxycholate
Nombre IUPAC sodio; 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato
SMILES [Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurochenodeoxycholic Acid Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29;/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22-,24+,25+,26-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.2787
Porcentaje de pureza >95%