CAS RN 600-92-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
20beta-Hidroxi Prednisona, TRC
CAS: 600-92-0 Fórmula molecular: C21H28O5 Peso molecular (g/mol): 360.44 Sinónimo: Pregna-1,4-diene-3,11-dione, 17,20,21-trihydroxy-, (20R)-,Pregna-1,4-diene-3,11-dione, 17,20β,21-trihydroxy- (8CI),(20R)-17,20,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,11-dione,17α,20β,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,11-dione,20α-Dihydroprednisone,Pregna-1,4-dien-17α,20β,21-triol-3,11-dione,Pregna-1,4-diene-17α,20β,21-triol-3,11-dione Nombre IUPAC: (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-17-hidroxi-10,13-dimetil-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,11-dione SMILES: C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)[C@H](O)CO