Learn More
20beta-Hidroxi Prednisona, TRC
Código de producto. 30006335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006335 5 mg 5 miligramos
30005758 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9522955MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 600-92-0
Fórmula molecular C21H28O5
Peso molecular (g/mol) 360.44
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,11-dione, 17,20,21-trihydroxy-, (20R)-, Pregna-1,4-diene-3,11-dione, 17,20β,21-trihydroxy- (8CI), (20R)-17,20,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,11-dione, 17α,20β,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,11-dione, 20α-Dihydroprednisone, Pregna-1,4-dien-17α,20β,21-triol-3,11-dione, Pregna-1,4-diene-17α,20β,21-triol-3,11-dione
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-17-hidroxi-10,13-dimetil-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,11-dione
SMILES C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 20-beta-Hydroxy Prednisone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,17-18,22,25-26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1937
Porcentaje de pureza >95%