CAS RN 60-99-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(R)-Metotrimeprazina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(R)-Metotrimeprazina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Levomepromazine, MedChemExpress
MedChemExpress Levomepromazine (Methotrimeprazine) is an orally available neuroleptic agent, which is commonly used to relieve nausea and vomiting in palliative care settings. Levomepromazine has antagonist actions at multiple neurotransmitter receptor sites, including dopaminergic, cholinergic, serotonin and histamine receptors.