Learn More
(R)-Metotrimeprazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levomepromazine |
| CAS | 60-99-1 |
| Fórmula molecular | C19 H24 N2 O S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-methoxy-N,N,β-trimethyl-, (βR)-, 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-methoxy-N,N,β-trimethyl-, (R)-, Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxy-, (-)- (8CI), (βR)-2-Methoxy-N,N,β-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine, 2-Methoxytrimeprazine, 7044 R.P., CL 36467, CL 39743, Hirnamin, Levomeprazine, Levomepromazin, Levomepromazine, Levopromazine, Levoprome, Levopromethazine, Levotomin, Mepromazine, Methotrimeprazine, NSC 226516, Neozine, Nirvan, Nozinan, Nozinane, RP 7044, SKF 5116, Sinogan, Sinogan-Debil, Tisercin, XP 03 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2OS/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc2Sc3ccccc3N(C[C@H](C)CN(C)C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-3-(2-metoxifenotiazin-10-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 328.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.1609 |